1,4-Anhydroerythritol 98% min
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,4-Anhydroerythritol, cis-Tetrahydrofuran-3,4-diol, cis-3,4-Tetrahydrofurandiol
BICL4007-10G BICL4007-25G BICL4007-50G
APOSBICL4007-10GEA 313 EUR
APOSBICL4007-10G APOSBICL4007-25G APOSBICL4007-50G
1,4-Anhydroerythritol 98% min
1,4-Anhydroerythritol
Formula: C₄H₈O₃
MW: 104,11 g/mol
Pto. de fusión: 19 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075210
Núm. CAS: 4358-64-9