N-Butyldeoxynojirimycin 99% min
Proveedor: Apollo Scientific
BICL4040-10MG BICL4040-25MG BICL4040-5MG
APOSBICL4040-10MGEA 420 EUR
APOSBICL4040-10MG APOSBICL4040-25MG APOSBICL4040-5MG
N-Butyldeoxynojirimycin 99% min
N-Butyldeoxynojirimycin
Formula: C₁₀H₂₁NO₄
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00272581
Núm. CAS: 72599-27-0