Benzyl 2,3,4-Tri-O-benzyl-beta-D-glucopyranoside 98% min
Proveedor: Apollo Scientific
BICL4044-100MG BICL4044-250MG BICL4044-50MG
APOSBICL4044-100MGEA 434 EUR
APOSBICL4044-100MG APOSBICL4044-250MG APOSBICL4044-50MG
Benzyl 2,3,4-Tri-O-benzyl-beta-D-glucopyranoside 98% min
Benzyl 2,3,4-Tri-O-benzyl-beta-D-glucopyranoside
Formula: C₃₄H₃₆O₆
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03701135
Núm. CAS: 27851-29-2