Benzyl-2,3-O-isopropylidene-α-D-mannofuranoside 98% min
Proveedor: Apollo Scientific
BICL4049-1G BICL4049-2G BICL4049-5G
APOSBICL4049-1GEA 336 EUR
APOSBICL4049-1G APOSBICL4049-2G APOSBICL4049-5G
Benzyl-2,3-O-isopropylidene-α-D-mannofuranoside 98% min
Benzyl-2,3-O-isopropylidene-alpha-D-mannofuranoside
Formula: C₁₆H₂₂O₆
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02683277
Núm. CAS: 20689-03-6