2,3:4,5-Di-O-isopropylidene-D-arabitol 99% min
Proveedor: Apollo Scientific
BICL4060-1G BICL4060-5G BICL4060-2G
APOSBICL4060-1GEA 294 EUR
APOSBICL4060-1G APOSBICL4060-5G APOSBICL4060-2G
2,3:4,5-Di-O-isopropylidene-D-arabitol 99% min
2,3:4,5-Di-O-isopropylidene-D-arabitol
Formula: C₁₁H₂₀O₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00063387
Núm. CAS: 19139-74-3