(+)-1-Deoxynojirimycin 99% min
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BICL4067-500MG BICL4067-1G
APOSBICL4067-500MGEA 116 EUR
APOSBICL4067-500MG APOSBICL4067-1G
(+)-1-Deoxynojirimycin 99% min
(+)-1-Deoxynojirimycin
Formula: C₆H₁₃NO₄
Pto. de fusión: 195…202 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00063474
Núm. CAS: 19130-96-2
EINECS: 606-239-2