2-Desoxi-2-fluoro-D-glucosa 99% min
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Fluoro-2-deoxy-D-glucose, 2-Deoxy-2-fluoro-D-glucopyranose, FDG
BICL4075-100MG
BICL4075-25MG
BICL4075-50MG
APOSBICL4075-100MGEA
517
EUR
APOSBICL4075-100MG
APOSBICL4075-25MG
APOSBICL4075-50MG
2-Desoxi-2-fluoro-D-glucosa 99% min
2-Desoxi-2-fluoro-D-glucosa
Formula:
C₆H₁₁FO₅ Pto. de fusión: 169…172 °C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00077527 Núm. CAS: 29702-43-0 |