2,3:5,6-Di-O-isopropylidene-D-mannofuranose 99% min
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (+)-2,3:5,6-Di-O-isopropylidene-α-D-mannofuranose, 2,3:5,6-Di-O-isopropylidene-D-mannofuranose, (3aS,4S,6R,6aS)-6-((R)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)-2,2-dimethyltetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-ol, D-Mannose diacetonide
BICL4083-100G
APOSBICL4083-100GEA 306 EUR
APOSBICL4083-100G
2,3:5,6-Di-O-isopropylidene-D-mannofuranose 99% min
2,3:5,6-Di-O-isopropylidene-D-mannofuranose
Formula: C₁₂H₂₀O₆
MW: 260,29 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134206
Núm. CAS: 14131-84-1