(+)-1-Deoxynojirimycin hydrochloride 98% min
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Deoxymannojirimycin hydrochloride
BICL4084-10MG BICL4084-25MG BICL4084-50MG
APOSBICL4084-10MGEA 336 EUR
APOSBICL4084-10MG APOSBICL4084-25MG APOSBICL4084-50MG
(+)-1-Deoxynojirimycin hydrochloride 98% min
(+)-1-Deoxynojirimycin hydrochloride
Formula: C₆H₁₄ClNO₄
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00083611
Núm. CAS: 73465-43-7