2,3:4,6-Di-O-isopropylidene-α-L-sorbofuranose 99% min
Proveedor: Apollo Scientific
BICL4089-10G BICL4089-1G BICL4089-5G
APOSBICL4089-10GEA 835 EUR
APOSBICL4089-10G APOSBICL4089-1G APOSBICL4089-5G
2,3:4,6-Di-O-isopropylidene-α-L-sorbofuranose 99% min
2,3:4,6-Di-O-isopropylidene-alpha-L-sorbofuranose
Formula: C₁₂H₂₀O₆
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00132929
Núm. CAS: 17682-70-1