D-(+)-Glucose-[1-¹³C] 99% min (Isotope 13C 99% )
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BICL4105-1G BICL4105-500MG BICL4105-2G
APOSBICL4105-1GEA 561 EUR
APOSBICL4105-1G APOSBICL4105-500MG APOSBICL4105-2G
D-(+)-Glucose-[1-¹³C] 99% min (Isotope 13C 99% )
D-(+)-Glucose-[1-¹³C]
Formula: C₆H₁₂O₆
Pto. de fusión: 146…152 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00037545
Núm. CAS: 40762-22-9