D-(+)-Glucose-[¹³C₆] 99% min (Isotope 13C 99% )
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BICL4109-1G BICL4109-500MG
APOSBICL4109-1GEA 2050 EUR
APOSBICL4109-1G APOSBICL4109-500MG
D-(+)-Glucose-[¹³C₆] 99% min (Isotope 13C 99% )
D-(+)-Glucose-[¹³C₆]
Formula: C₆H₁₂O₆
Pto. de fusión: 146…152 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00037544
Núm. CAS: 110187-42-3