6-Iodo diosmin 98% min
Proveedor: Apollo Scientific
BICL4116-1MG BICL4116-2MG
APOSBICL4116-1MGEA 434 EUR
APOSBICL4116-1MG APOSBICL4116-2MG
6-Iodo diosmin 98% min
6-Iodo diosmin
Formula: C₂₈H₃₁IO₁₅
MW: 734.44 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28515355
Núm. CAS: 1431536-92-3