1,2-O-Isopropylidene-ɑ-D-glucurono-6,3-lactone
Proveedor: Apollo Scientific
BICL4119-5G BICL4119-25G
APOSBICL4119-5GEA 212 EUR
APOSBICL4119-5G APOSBICL4119-25G
1,2-O-Isopropylidene-ɑ-D-glucurono-6,3-lactone
1,2-O-Isopropylidene-alpha-D-glucurono-6,3-lactone
Formula: C₉H₁₂O₆
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061641
Núm. CAS: 20513-98-8