Linamarin 99% min
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BICL4127-100MG BICL4127-25MG BICL4127-50MG
APOSBICL4127-100MGEA 837 EUR
APOSBICL4127-100MG APOSBICL4127-25MG APOSBICL4127-50MG
Linamarin 99% min
Linamarin
Formula: C₁₀H₁₇NO₆
Pto. de fusión: 142…143 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00036209
Núm. CAS: 554-35-8