4-Methoxyphenyl-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-glucopyanoside 99% min
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(Acetoxymethyl)-6-(4-methoxyphenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl triacetate
BICL4135-25G BICL4135-5G
APOSBICL4135-25GEA 203 EUR
APOSBICL4135-25G APOSBICL4135-5G
4-Methoxyphenyl-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-glucopyanoside 99% min
4-Methoxyphenyl-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-beta-D-glucopyanoside
Formula: C₂₁H₂₆O₁₁
MW: 454,43 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06797142
Núm. CAS: 14581-81-8