4-Methoxyphenyl-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-galactopyranoside 98% min
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(Acetoxymethyl)-6-(4-methoxyphenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl triacetate
BICL4164-10G BICL4164-25G BICL4164-5G
APOSBICL4164-10GEA 351 EUR
APOSBICL4164-10G APOSBICL4164-25G APOSBICL4164-5G
4-Methoxyphenyl-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-galactopyranoside 98% min
4-Methoxyphenyl-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-beta-D-galactopyranoside
Formula: C₂₁H₂₆O₁₁
MW: 454,43 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06797123
Núm. CAS: 2872-65-3