4-Methylphenyl-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-thiogalactopyranoside 99% min
Proveedor: Apollo Scientific
BICL4166-10G BICL4166-5G BICL4166-2G
APOSBICL4166-10GEA 978 EUR
APOSBICL4166-10G APOSBICL4166-5G APOSBICL4166-2G
4-Methylphenyl-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-thiogalactopyranoside 99% min
4-Methylphenyl-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-beta-D-thiogalactopyranoside
Formula: C₂₁H₂₆O₉S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09750783
Núm. CAS: 28244-99-7