Methyl-2,3,6-tri-O-benzoyl-ɑ-D-galactopyranoside 99% min
Proveedor: Apollo Scientific
BICL4169-10G BICL4169-25G BICL4169-50G
APOSBICL4169-10GEA 351 EUR
APOSBICL4169-10G APOSBICL4169-25G APOSBICL4169-50G
Methyl-2,3,6-tri-O-benzoyl-ɑ-D-galactopyranoside 99% min
Methyl-2,3,6-tri-O-benzoyl-alpha-D-galactopyranoside
Formula: C₂₈H₂₆O₉
MW: 506.51 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06200842
Núm. CAS: 3601-36-3