Methyl-2,3-O-isopropylidene-5-O-p-toluenesulphonyl-β-D-ribofuranoside 99% min
Proveedor: Apollo Scientific
BICL4176-10G BICL4176-2G BICL4176-5G
APOSBICL4176-10GEA 1010 EUR
APOSBICL4176-10G APOSBICL4176-2G APOSBICL4176-5G
Methyl-2,3-O-isopropylidene-5-O-p-toluenesulphonyl-β-D-ribofuranoside 99% min
Methyl-2,3-O-isopropylidene-5-O-p-toluenesulphonyl-beta-D-ribofuranoside
Formula: C₁₆H₂₂O₇S
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00038411
Núm. CAS: 4137-56-8