2-NBDG 95% min
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BICL4185-10MG BICL4185-5MG
APOSBICL4185-10MGEA 522 EUR
APOSBICL4185-10MG APOSBICL4185-5MG
2-NBDG 95% min
2-NBDG
Formula: C₁₂H₁₄N₄O₈
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD23135882
Núm. CAS: 186689-07-6