2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl-2,2,2-trichloroacetimidate 99% min
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-1-O-trichloroacetimidoyl-beta-D-glucopyranoside, 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-b-D-glucopyranosyl trichloroacetimidate
BICL4207-1G BICL4207-5G
APOSBICL4207-1GEA 237 EUR
APOSBICL4207-1G APOSBICL4207-5G
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl-2,2,2-trichloroacetimidate 99% min
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-beta-D-glucopyranosyl-2,2,2-trichloroacetimidate
Formula: C₁₆H₂₀Cl₃NO₁₀
MW: 492,68 g/mol
Pto. de fusión: 150 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD11112189
Núm. CAS: 92052-29-4