Triacetyllevoglucosan 99% min
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1,6-Anhydro-β-D-glucose-2,3,4-tri-O-acetate
BICL4208-1G BICL4208-5G BICL4208-2G
APOSBICL4208-1GEA 336 EUR
APOSBICL4208-1G APOSBICL4208-5G APOSBICL4208-2G
Triacetyllevoglucosan 99% min
Triacetyllevoglucosan
Formula: C₁₂H₁₆O₈
MW: 288.252 g/mol
Pto. de fusión: 109…110 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Núm. CAS: 13242-55-2
EINECS: 236-222-1