1,6-Anhydro-2,3,4-tri-O-benzyl-beta-D-glucopyranose 98% min
Proveedor: Apollo Scientific
BICL4209-10G BICL4209-2G BICL4209-5G
APOSBICL4209-10GEA 0 EUR
APOSBICL4209-10G APOSBICL4209-2G APOSBICL4209-5G
1,6-Anhydro-2,3,4-tri-O-benzyl-beta-D-glucopyranose 98% min
1,6-Anhydro-2,3,4-tri-O-benzyl-beta-D-glucopyranose
Formula: C₂₇H₂₈O₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02683260
Núm. CAS: 10548-46-6