1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-ɑ-L-fucopyranose 98% min
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-α-L(−)-fucose, Tetra-O-acetyl-α-L(−)fucopyranose, ɑ-L-Fucopyranose 1,2,3,4-Tetraacetate
BICL4254-1G BICL4254-2G
APOSBICL4254-1GEA 281 EUR
APOSBICL4254-1G APOSBICL4254-2G
1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-ɑ-L-fucopyranose 98% min
1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-alpha-L-fucopyranose
Formula: C₁₄H₂₀O₉
MW: 332.31 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00069791
Núm. CAS: 64913-16-2