Memantine lactose adduct 95%
Proveedor: Apollo Scientific
BICL4314-10MG
BICL4314-25MG
BICL4314-5MG
APOSBICL4314-10MGEA
420
EUR
APOSBICL4314-10MG
APOSBICL4314-25MG
APOSBICL4314-5MG
Memantine lactose adduct 95%
Memantine lactose adduct
Formula:
C₂₄H₄₁NO₁₀ MW: 503,589 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Núm. CAS:
1159637-28-1 |