6-Azido-6-deoxy-D-galactopyranose 98% min
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BICL4317-1G BICL4317-250MG BICL4317-500MG
APOSBICL4317-1GEA 1210 EUR
APOSBICL4317-1G APOSBICL4317-250MG APOSBICL4317-500MG
6-Azido-6-deoxy-D-galactopyranose 98% min
6-Azido-6-deoxy-D-galactopyranose
Formula: C₆H₁₁N₃O₅
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03265529
Núm. CAS: 66927-03-5