N-Acetylneuraminic acid methyl ester 97% min
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 5-Acetamido-3,5-dideoxy-D-glycero-D-galacto-2-nonulopyranosonate, (2S,4S,5R,6R)-Methyl 5-acetamido-2,4-dihydroxy-6-((1R,2R)-1,2,3-trihydroxypropyl)tetrahydro-2H-pyran-2-carboxylate
BICL4322-5G
APOSBICL4322-5GEA 188 EUR
APOSBICL4322-5G
N-Acetylneuraminic acid methyl ester 97% min
N-Acetylneuraminic acid methyl ester
Formula: C₁₂H₂₁NO₉
MW: 323,30 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08276447
Núm. CAS: 22900-11-4