Methyl-Β-L-arabinopyranoside 98% min
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (2S,3R,4S,5S)-2-Methoxytetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
BICL4347-1G BICL4347-5G
APOSBICL4347-1GEA 62.5 EUR
APOSBICL4347-1G APOSBICL4347-5G
Methyl-Β-L-arabinopyranoside 98% min
Methyl-Β-L-arabinopyranoside
Formula: C₆H₁₂O₅
MW: 164,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00047547
Núm. CAS: 1825-00-9