N-Methyldeoxynojirimycin 99% min
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N-Methylmoranoline, (2R,3R,4R,5S)-2-(Hydroxymethyl)-1-methylpiperidine-3,4,5-triol
BICL4350-10MG BICL4350-25MG BICL4350-5MG
APOSBICL4350-10MGEA 377 EUR
APOSBICL4350-10MG APOSBICL4350-25MG APOSBICL4350-5MG
N-Methyldeoxynojirimycin 99% min
N-Methyldeoxynojirimycin
Formula: C₇H₁₅NO₄
MW: 177,198 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00133609
Núm. CAS: 69567-10-8