Methyl-4,6-O-benzylidene-ɑ-D-glucopyranoside 98% min
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 4,6-O-Benzylidene-α-D-glucopyranoside, (4aR,6S,7R,8R,8aS)-6-Methoxy-2-phenylhexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxine-7,8-diol
BICL4355-25G
APOSBICL4355-25GEA 92.8 EUR
APOSBICL4355-25G
Methyl-4,6-O-benzylidene-ɑ-D-glucopyranoside 98% min
Methyl-4,6-O-benzylidene-alpha-D-glucopyranoside
Formula: C₁₄H₁₈O₆
MW: 282,29 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006819
Núm. CAS: 3162-96-7