Phenyl-4,6-O-benzylidene-β-D-glucopyranoside 98% min
Proveedor: Apollo Scientific
BICL4364-10G BICL4364-2G BICL4364-5G
APOSBICL4364-10GEA 1290 EUR
APOSBICL4364-10G APOSBICL4364-2G APOSBICL4364-5G
Phenyl-4,6-O-benzylidene-β-D-glucopyranoside 98% min
Phenyl-4,6-O-benzylidene-beta-D-glucopyranoside
Formula: C₁₉H₂₀O₆
MW: 344,363 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00136366
Núm. CAS: 75829-66-2