2',3',5'-Tri-O-acetyl-2-amino-6-chloropurine riboside 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (2R,3R,4R,5R)-2-(Acetoxymethyl)-5-(2-amino-6-chloro-9H-purin-9-yl)tetrahydrofuran-3,4-diyl diacetate, 2-Amino-6-chloro-9-(2,3,5-tri-O-acetyl-beta-D-ribofuranosyl)purine
BICL5013-5G
APOSBICL5013-5GEA 184 EUR
APOSBICL5013-5G
2',3',5'-Tri-O-acetyl-2-amino-6-chloropurine riboside 98%
2',3',5'-Tri-O-acetyl-2-amino-6-chloropurine riboside
Formula: C₁₆H₁₈ClN₅O₇
MW: 427,80 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03425473
Núm. CAS: 16321-99-6