4-Methoxyphenyl 4,6-O-Benzylidene-beta-D-galactopyranoside 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Methoxyphenyl 4,6-O-Benzylidene-β-D-galactopyranoside
BICL5067-1G BICL5067-5G
APOSBICL5067-1GEA 393 EUR
APOSBICL5067-1G APOSBICL5067-5G
4-Methoxyphenyl 4,6-O-Benzylidene-beta-D-galactopyranoside 98%
4-Methoxyphenyl 4,6-O-Benzylidene-beta-D-galactopyranoside
Formula: C₂₀H₂₂O₇
MW: 374.39 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 176299-96-0