1,4-Diacriloilpiperacina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BICL800-10G BICL800-5G
APOSBICL800-10GEA 357 EUR
APOSBICL800-10G APOSBICL800-5G
1,4-Diacriloilpiperacina
1,4-Diacriloilpiperacina
PDA is a superior crosslinker for Page Gels, gives a reduction of silver stain background while increasing thephysical strength and giving improved electrophoratic separations.
Formula: C₁₀H₁₄N₂O₂
Pto. de fusión: 91,5…93.5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077661
Núm. CAS: 6342-17-2