(R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3,3-dimethylbutanoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
BICR124-5G
BICR124-1G
BICR124-2G
APOSBICR124-5GEA
0
EUR
APOSBICR124-5G
APOSBICR124-1G
APOSBICR124-2G
(R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3,3-dimethylbutanoic acid
(R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3,3-dimethylbutanoic acid
Formula:
C₁₁H₂₁NO₄ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00065575 Núm. CAS: 124655-17-0 |