(2-Hidroxilpropil)-γ-ciclodextrina (DS~4.5)
Proveedor: Apollo Scientific
BICY1008-25G BICY1008-100G
APOSBICY1008-25GEA 335 EUR
APOSBICY1008-25G APOSBICY1008-100G
(2-Hidroxilpropil)-γ-ciclodextrina (DS~4.5)
(2-Hidroxilpropil)-γ-ciclodextrina
Formula: C₇₂H₁₂₈O₄₈
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00148890
Núm. CAS: 128446-34-4