β-Cyclodextrin sulphobutyl ethers sodium salts (DS~4)
Proveedor: Apollo Scientific
BICY1024-5G BICY1024-1G BICY1024-25G
APOSBICY1024-5GEA 451 EUR
APOSBICY1024-5G APOSBICY1024-1G APOSBICY1024-25G
β-Cyclodextrin sulphobutyl ethers sodium salts (DS~4)
β-Cyclodextrin sulphobutyl ethers sodium salts
Formula: C₄₂H₇₀-nO₃₅.nNa.n(C₄H₈O₃S)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12032209
Núm. CAS: 182410-00-0