β-Cyclodextrin sulphobutyl ethers sodium salts (DS~6)
Proveedor: Apollo Scientific
BICY1025-25G BICY1025-5G BICY1025-100G
APOSBICY1025-25GEA 290 EUR
APOSBICY1025-25G APOSBICY1025-5G APOSBICY1025-100G
β-Cyclodextrin sulphobutyl ethers sodium salts (DS~6)
β-Cyclodextrin sulphobutyl ethers sodium salts
Formula: C₄₂H₇₀-nO₃₅.nNa.n(C₄H₈O₃S)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12032209
Núm. CAS: 182410-00-0