β-Cyclodextrin sulphobutyl ethers sodium salts (DS~10)
Proveedor: Apollo Scientific
BICY1026-5G
BICY1026-1G
BICY1026-25G
APOSBICY1026-5GEA
451
EUR
APOSBICY1026-5G
APOSBICY1026-1G
APOSBICY1026-25G
β-Cyclodextrin sulphobutyl ethers sodium salts (DS~10)
β-Cyclodextrin sulphobutyl ethers sodium salts
Formula:
C₄₂H₇₀-nO₃₅.nNa.n(C₄H₈O₃S) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD12032209 Núm. CAS: 182410-00-0 |