(2-Hidroxilpropil)-β-ciclodextrina (DS~4.5)
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Hydroxypropyl Betadex, Hydroxypropyl-β-cyclodextrin, (2-Hydroxypropyl)-β-cyclodextrin, HP-β-CD
BICY1076-25G BICY1076-100G
APOSBICY1076-25GEA 190 EUR
APOSBICY1076-25G APOSBICY1076-100G
(2-Hidroxilpropil)-β-ciclodextrina (DS~4.5)
(2-Hidroxilpropil)-β-ciclodextrina
Formula: C₆₃H₁₁₂O₄₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16621721
Núm. CAS: 128446-35-5