Doxorubicin hydrochloride 99%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Doxorubicin HCl, Hydroxydaunorubicin Hydrochloride, (8S,10S)-10-(((2R,4S,5S,6S)-4-Amino-5-hydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-6,8,11-trihydroxy-8-(2-hydroxyacetyl)-1-methoxy-7,8,9,10-tetrahydrotetracene-5,12-dione hydrochloride
BID0120-100MG
BID0120-1G
BID0120-250MG
APOSBID0120-100MGEA
98.6
EUR
APOSBID0120-100MG
APOSBID0120-1G
APOSBID0120-250MG
Doxorubicin hydrochloride 99%
Doxorubicin hydrochloride
Inhibitor of RNA synthesis.
Formula:
C₂₇H₂₉NO₁₁·HCl MW: 579.98 g/mol Pto. de fusión: 216 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00077757 Núm. CAS: 25316-40-9 EINECS: 246-818-3 |