Doxycycline hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BID0121-100G BID0121-10G BID0121-25G
APOSBID0121-100GEA 0 EUR
APOSBID0121-100G APOSBID0121-10G APOSBID0121-25G
Doxycycline hydrochloride
Doxycycline hydrochloride
Formula: C₂₂H₂₄N₂O₁₀·HCl
Pto. de fusión: 210 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03427564
Núm. CAS: 10592-13-9
EINECS: 234-198-7