Doxycycline monohydrate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BID0123-100G BID0123-250G BID0123-500G
APOSBID0123-100GEA 132 EUR
APOSBID0123-100G APOSBID0123-250G APOSBID0123-500G
Doxycycline monohydrate
Doxycycline monohydrate
Formula: C₂₂H₂₄N₂O₈·H₂O
Pto. de fusión: 167…168 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02682958
Núm. CAS: 17086-28-1
EINECS: 209-271-1