Dicamba
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,6-Dichloro-2-methoxybenzoic acid, MDBA, 3,6-Dichloro-o-anisic acid
BID0159-1G BID0159-25G BID0159-5G
APOSBID0159-1GEA 21.9 EUR
APOSBID0159-1G APOSBID0159-25G APOSBID0159-5G
Dicamba
Dicamba
  • Plant tissue culture tested
Formula: C₈H₆Cl₂O₃
MW: 221,03 g/mol
Pto. de fusión: 112…116 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00055283
Núm. CAS: 1918-00-9
EINECS: 217-635-6