Diclorhidrato de 4',6-diamidino-2-fenilindol (DAPI) 92%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(4-Amidinophenyl)indole-6-carboxamidine Dihydrochloride, 2-(4-Carbamimidoylphenyl)-1H-indole-6-carboximidamide dihydrochloride, DAPI.2HCl, 2-(4-Carbamimidoylphenyl)indole-6-carboximidamide Dihydrochloride, DAPI 2HCl
BID0433-100MG BID0433-250MG BID0433-1G
APOSBID0433-100MGEA 55.1 EUR
APOSBID0433-100MG APOSBID0433-250MG APOSBID0433-1G
Diclorhidrato de 4',6-diamidino-2-fenilindol (DAPI) 92%
Diclorhidrato de 4',6-diamidino-2-fenilindol (DAPI)
Dye used in the staining of DNA.
Formula: C₁₆H₁₅N₅·2HCl
MW: 350,25 g/mol
Pto. de fusión: 330 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00012681
Núm. CAS: 28718-90-3
EINECS: 249-186-7