Imidazol
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1H-Imidazol
BID0565-1KG BID0565-2.5KG BID0565-500G
APOSBID0565-1KGEA 40.6 EUR
APOSBID0565-1KG APOSBID0565-2.5KG APOSBID0565-500G
Imidazol
Imidazol
Biological buffer - useful range 6.2-7.8
  • Assay (by titration) 99%
  • White crystals
Formula: C₃H₄N₂
MW: 68.08 g/mol
Pto. Ebullición: 235 °C
Pto. de fusión: 85…91 °C
Densidad: 1.03 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 145 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005183
Núm. CAS: 288-32-4
EINECS: 206-019-2
UN: 3263
ADR: 8 II
Índice Merck: 13,04935