Deoxynivalenol
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3α,7α,15-Trihydroxy-12,13-epoxytrichothec-9-en-8-one, DON, Vomitoxin
BID1001-1MG BID1001-5MG
APOSBID1001-1MGEA 203 EUR
APOSBID1001-1MG APOSBID1001-5MG
Deoxynivalenol
Deoxynivalenol
Formula: C₁₅H₂₀O₆
Pto. de fusión: 147…153 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Núm. CAS: 51481-10-8
UN: 2811
ADR: 6.1,II