17-DMAG
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 17-Dimethylaminoethylamino-17-demethoxygeldanamycin
BID1002-10MG BID1002-5MG BID1002-25MG
APOSBID1002-10MGEA 132 EUR
APOSBID1002-10MG APOSBID1002-5MG APOSBID1002-25MG
17-DMAG
17-DMAG
Formula: C₃₂H₄₈N₄O₈
MW: 616,8 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD08457919
Núm. CAS: 467214-20-6