Dihidrocitocalasina B
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
BID1004-1MG BID1004-5MG
APOSBID1004-1MGEA 319 EUR
APOSBID1004-1MG APOSBID1004-5MG
Dihidrocitocalasina B
Dihidrocitocalasina B
Formula: C₂₉H₃₉NO₅
MW: 481,63 g/mol
Pto. de fusión: 203…205 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Núm. CAS: 39156-67-7
EINECS: 254-324-4
UN: 2811
ADR: 6.1,II